MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD7A7F
Bide Pharmatech
4-(Chloromethyl)oxazole hydrochloride
Synonyme(s) :
4-(chloromethyl)-1,3-oxazole hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H5O1N1Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H4ClNO.ClH/c5-1-4-2-7-3-6-4;/h2-3H,1H2;1H
Inchi Key
YRZLGIRPSNYMNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid