MilliporeSigma
BDPH9BCD84FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-(aminomethyl)benzyl)(methyl)carbamate
Synonyme(s) :
tert-butyl 4-(aminomethyl)benzyl(methyl)carbamate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H22O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.34
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16(4)10-12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8H,9-10,15H2,1-4H3
Inchi Key
FXWZLSMMROZOGP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid