MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8A2B
Bide Pharmatech
4-Tetradecyloctadecan-1-ol
Synonyme(s) :
4-tetradecyloctadecan-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C32H66O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-28-32(30-27-31-33)29-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h32-33H,3-31H2,1-2H3
Inchi Key
DNXZRTVIKFUIKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Tetradecyloctadecan-1-ol
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé