MilliporeSigma
BDPH9BCD8CF8
Bide Pharmatech
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Synonyme(s) :
methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O3F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
UUACGIJGQLBVJL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Mentions de précaution
Mot-clé