MilliporeSigma
BDPH9BCD9C03
Bide Pharmatech
7-Chloronaphthalen-1-ol
Synonyme(s) :
7-chloro-1-naphthol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7O1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.62
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7ClO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,12H
Inchi Key
PLQNWWDBCZCCOA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Chloronaphthalen-1-ol
Mentions de précaution
Mot-clé