MilliporeSigma
BDPH9BCDA30D
Bide Pharmatech
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine
Synonyme(s) :
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-2-7-6-9-5-3-8(7)10-4-1/h3,5-6,10H,1-2,4H2
Inchi Key
ARCSZHIPWBDSGJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé