MilliporeSigma
BDPH9BCDA80F
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-iodo-4-methylpyridin-2-amine
Synonyme(s) :
5-bromo-3-iodo-4-methyl-2-pyridinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6N2Br1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.94
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6BrIN2/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
XNNKTHBIRSBVFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé