MilliporeSigma
BDPH9BCDAAF3
Bide Pharmatech
6,7-Dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
6,7-dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H5O2N1Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.05
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2/c10-5-2-1-4-3-6(9(13)14)12-8(4)7(5)11/h1-3,12H,(H,13,14)
Inchi Key
TUXCSCQQWQOWDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé