MilliporeSigma
BDPH9BCDADC4
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H5O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.01
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-2-3(5(9)10)4(6)7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
LJOMSWUFAYFYEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé