MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDADD8
Bide Pharmatech
1-(4-Chloropiperidin-1-yl)ethanone
Synonyme(s) :
1-acetyl-4-chloropiperidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H12O1N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.63
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H12ClNO/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3
Inchi Key
CJMWFYUQMADABM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Chloropiperidin-1-yl)ethanone
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé