MilliporeSigma
BDPH9BCDB162
Bide Pharmatech
3-Chloroquinoline-8-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3-chloroquinoline-8-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H6O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.62
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-8(10(13)14)9(6)12-5-7/h1-5H,(H,13,14)
Inchi Key
ZBCZIOIUHRRMLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé