MilliporeSigma
BDPH9BCDB863
Bide Pharmatech
3-(2-Bromophenoxy)propanoic acid
Synonyme(s) :
3-(2-bromophenoxy)propanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.07
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Inchi Key
YRCVMOJOHSPJGU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(2-Bromophenoxy)propanoic acid