MilliporeSigma
BDPH9BCDBA42
Bide Pharmatech
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Synonyme(s) :
6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H14O1N2Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.71
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Inchi Key
CWPSRUREOSBKBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé