MilliporeSigma
BDPH9BCDBC33
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-3-yl)aniline
Synonyme(s) :
2-(3-pyridinyl)aniline
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H10N2/c12-11-6-2-1-5-10(11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,12H2
Inchi Key
MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Pyridin-3-yl)aniline