MilliporeSigma
BDPH9BCDBE8B
Bide Pharmatech
4-Nitrophthalonitrile
Synonyme(s) :
4-nitrophthalonitrile
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H3O2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.13
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
Inchi Key
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophthalonitrile