MilliporeSigma
BDPH9BCDC239
Bide Pharmatech
Ethyl 5-chloro-3-(methylthio)-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Synonyme(s) :
ethyl 5-chloro-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H8O2N3Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.68
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O2S/c1-3-13-6(12)4-5(8)9-7(14-2)11-10-4/h3H2,1-2H3
Inchi Key
WXJHHRMJGBPYEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé