MilliporeSigma
BDPH9BCDC2BC
Bide Pharmatech
5-Methoxyquinolin-6-amine
Synonyme(s) :
5-methoxy-6-quinolinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H10O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-13-10-7-3-2-6-12-9(7)5-4-8(10)11/h2-6H,11H2,1H3
Inchi Key
RJUWMZNBSHEASH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methoxyquinolin-6-amine
Mot-clé