MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC2E6
Bide Pharmatech
3,5-Dichloro-1H-1,2,4-triazole
Synonyme(s) :
3,5-dichloro-1H-1,2,4-triazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H1N3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.96
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C2HCl2N3/c3-1-5-2(4)7-6-1/h(H,5,6,7)
Inchi Key
JNTFFNKMQMJJQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloro-1H-1,2,4-triazole
Mentions de précaution
Mot-clé