MilliporeSigma
BDPH9BCDC313
Bide Pharmatech
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H18O4N1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.27
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H18F3NO4/c1-11(2,3)20-10(19)16-5-4-7(9(17)18)8(6-16)12(13,14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
FZQHRSMRHOQSOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid