MilliporeSigma
BDPH9BCDC8FC
Bide Pharmatech
1-(Quinoxalin-6-yl)ethanol
Synonyme(s) :
1-(6-quinoxalinyl)ethanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H10O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
MDL number:
Le produit BDPH9BCDC8FC n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7(13)8-2-3-9-10(6-8)12-5-4-11-9/h2-7,13H,1H3
Inchi Key
AZJBZDWQJDRHNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinoxalin-6-yl)ethanol