MilliporeSigma
BDPH9BCDCDF3
Bide Pharmatech
1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
Synonyme(s) :
1-(chloromethyl)-4-ethynylbenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H7Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.61
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H7Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H,7H2
Inchi Key
MBIGNFNSALGEMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé