MilliporeSigma
BDPH9BCDD549
Bide Pharmatech
1-(Quinolin-2-yl)ethanone
Synonyme(s) :
1-(2-quinolinyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H9O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12-10/h2-7H,1H3
Inchi Key
UCCQXCFFHYCLEC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinolin-2-yl)ethanone
Mot-clé