MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDD596
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Synonyme(s) :
3-bromo-6-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8O1N3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.08
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H8BrN3O/c1-5-8(9)12-6(10-5)3-4-7(11-12)13-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
FHRDIUPGIHSDDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé