MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCDD67A
Bide Pharmatech
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Synonyme(s) :
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le produit BDPH9BCDD67A n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H7O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
MDL number:
Le produit BDPH9BCDD67A n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
Inchi Key
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark