MilliporeSigma
BDPH9BCDD7F6
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(piperidin-3-yl)acetate hydrochloride
Synonyme(s) :
ethyl 3-piperidinylacetate hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H18O2N1Cl1
Poids moléculaire :
207.7
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NUFQPPPCFKZWRT-UHFFFAOYSA-N