MilliporeSigma
BDPH9BCDDBC8
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-1-oxo-1H-indene-5-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 3-bromo-1-oxo-1H-indene-5-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H7O3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.08
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-15-11(14)6-2-3-7-8(4-6)9(12)5-10(7)13/h2-5H,1H3
Inchi Key
WPVUELSDBGETTO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé