MilliporeSigma
BDPH9BCDDE03
Bide Pharmatech
1-Acetyl-3-bromoindole
Synonyme(s) :
1-acetyl-3-bromo-1H-indole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H8O1N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.08
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-7(13)12-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3
Inchi Key
AYFPZXVRXRMCQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Acetyl-3-bromoindole
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé