MilliporeSigma
BDPH9BCDF2F2
Bide Pharmatech
7-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Synonyme(s) :
7-hydroxy-8-quinolinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
MDL number:
Le produit BDPH9BCDF2F2 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-7-4-3-6-2-1-5-11-9(6)8(7)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
Inchi Key
RQCGQULJYVNAQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark