MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF2F4
Bide Pharmatech
5-((3-((2,4-Dimethoxyphenyl)carbamoyl)phenyl)amino)-5-oxopentanoic acid
Synonyme(s) :
5-{3-[(2,4-dimethoxyanilino)carbonyl]anilino}-5-oxopentanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C20H22O6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.4
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C20H22N2O6/c1-27-15-9-10-16(17(12-15)28-2)22-20(26)13-5-3-6-14(11-13)21-18(23)7-4-8-19(24)25/h3,5-6,9-12H,4,7-8H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)
Inchi Key
IXPHIUQELSUDNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid