MilliporeSigma
BDPH9BCDFD0D
Bide Pharmatech
8-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Synonyme(s) :
8-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H20O2N1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.15
MDL number:
Le produit BDPH9BCDFD0D n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C16H20BNO2/c1-11-8-9-13(12-7-6-10-18-14(11)12)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
Inchi Key
VZGVWEMFQCGKIS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under