MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCDFD2D
Bide Pharmatech
1-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-16,16-bis((3-((3-(5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)pentanamido)propyl)amino)-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oic acid
Synonyme(s) :
1-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)-3-((1-hydroxyethylidene)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-16,16-bis((3-((3-((5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)-3-((1-hydroxyethylidene)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1-hydroxypentylidene)amino)propyl)imino)-3-hydroxypropoxy)methyl)-5,11,18-trihydroxy-14-oxa-6,10,17-triazanonacosa-5,10,17-trien-29-oic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le produit BDPH9BCDFD2D n'est pas vendu dans votre pays.
Le produit BDPH9BCDFD2D n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C91H148N10O39/c1-56(102)98-79-85(135-65(10)111)82(132-62(7)108)68(50-129-59(4)105)138-88(79)126-44-24-21-30-71(114)92-38-27-41-95-74(117)35-47-123-53-91(101-77(120)33-19-17-15-13-14-16-18-20-34-78(121)122,54-124-48-36-75(118)96-42-28-39-93-72(115)31-22-25-45-127-89-80(99-57(2)103)86(136-66(11)112)83(133-63(8)109)69(139-89)51-130-60(5)106)55-125-49-37-76(119)97-43-29-40-94-73(116)32-23-26-46-128-90-81(100-58(3)104)87(137-67(12)113)84(134-64(9)110)70(140-90)52-131-61(6)107/h68-70,79-90H,13-55H2,1-12H3,(H,92,114)(H,93,115)(H,94,116)(H,95,117)(H,96,118)(H,97,119)(H,98,102)(H,99,103)(H,100,104)(H,101,120)(H,121,122)/t68-,69-,70-,79-,80-,81-,82+,83+,84+,85-,86-,87-,88-,89-,90-/m1/s1
Inchi Key
DHFOAYZFYXIPOR-CIGQGGIZSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals