MilliporeSigma
BDPH9BCDFD69
Bide Pharmatech
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperazine
Synonyme(s) :
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H11N2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
MDL number:
Le produit BDPH9BCDFD69 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
Inchi Key
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword