MilliporeSigma
BDPH9BCDFD76
Bide Pharmatech
1-(Chloro(phenyl)methyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Synonyme(s) :
1-[chloro(phenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H10Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.68
MDL number:
Le produit BDPH9BCDFD76 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C14H10ClF3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16,17)18/h1-9,13H
Inchi Key
XORHOWOSRLIUMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under