MilliporeSigma
BDPH9BCE0DED
Bide Pharmatech
6-Hydroxy-8-methylquinolin-2(1H)-one
Synonyme(s) :
6-hydroxy-8-methyl-2(1H)-quinolinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-4-8(12)5-7-2-3-9(13)11-10(6)7/h2-5,12H,1H3,(H,11,13)
Inchi Key
XKIKBJPZUYXYOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals