MilliporeSigma
BDPH9BCE0FA9
Bide Pharmatech
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Synonyme(s) :
1-(4-methoxyphenyl)ethylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H13O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
Inchi Key
JTDGKQNNPKXKII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé