MilliporeSigma
BDPH9BCE13A2
Bide Pharmatech
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Synonyme(s) :
2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6O1N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.61
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-9-7(5-12)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5,11H
Inchi Key
XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé