MilliporeSigma
BDPH9C01EB87
Bide Pharmatech
O-(4-Iodobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Synonyme(s) :
O-(4-iodobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H9O1N1Cl1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.51
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Inchi Key
QKTGWFUBZHRJRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals