MilliporeSigma
BDPH9C01EDC2
Bide Pharmatech
(2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol
Synonyme(s) :
1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H17O5N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Inchi Key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Melting Point
129-131.5C
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé