MilliporeSigma
BDPH9C01EDC8
Bide Pharmatech
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Synonyme(s) :
(2S,4S)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H10O1N2Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.6
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Inchi Code
1S/C5H9FN2O.ClH/c6-3-1-4(5(7)9)8-2-3;/h3-4,8H,1-2H2,(H2,7,9);1H/t3-,4-;/m0./s1
Inchi Key
YIEACUBSPQGCLW-MMALYQPHSA-N
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé