MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9C02027C
Bide Pharmatech
N-((S)-5-(((1R,2S)-2-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl)amino)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopentan-2-yl)-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)benzamide bis(4-methylbenzenesulfonate)
Synonyme(s) :
N-((S)-5-(((1R,2S)-2-(4-fluorophenyl)cyclopropyl)amino)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopentan-2-yl)-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)benzamide bis(4-methylbenzenesulfonate)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le produit BDPH9C02027C n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C42H50O8N7S2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
864.03
MDL number:
Le produit BDPH9C02027C n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C28H34FN7O2.2C7H8O3S/c1-34-15-17-35(18-16-34)28(38)25(3-2-12-30-26-19-24(26)20-4-8-22(29)9-5-20)32-27(37)21-6-10-23(11-7-21)36-14-13-31-33-36;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-11,13-14,24-26,30H,2-3,12,15-19H2,1H3,(H,32,37);2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t24-,25-,26+;;/m0../s1
Inchi Key
WLRWBXFBIJMKHG-DVNXTAPYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Health hazard
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :