MilliporeSigma
BDPH9C0212DB
Bide Pharmatech
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(((4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl)amino)hexanoic acid
Synonyme(s) :
(2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-6-{[(4-methoxyphenyl)(diphenyl)methyl]amino}hexanoic acid
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C41H40O5N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
640.78
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C41H40N2O5/c1-47-32-25-23-31(24-26-32)41(29-14-4-2-5-15-29,30-16-6-3-7-17-30)42-27-13-12-22-38(39(44)45)43-40(46)48-28-37-35-20-10-8-18-33(35)34-19-9-11-21-36(34)37/h2-11,14-21,23-26,37-38,42H,12-13,22,27-28H2,1H3,(H,43,46)(H,44,45)/t38-/m0/s1
Inchi Key
CTYHQVFFQRDJSN-LHEWISCISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid