MilliporeSigma
BDPH9C021D63
Bide Pharmatech
(2S,4R)-1-((S)-3,3-Dimethyl-2-(pent-4-ynamido)butanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
Synonyme(s) :
(2S,4R)-4-hydroxy-1-((S)-2-((1-hydroxypent-4-yn-1-ylidene)amino)-3,3-dimethylbutanoyl)-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carbimidic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Le produit BDPH9C021D63 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C27H34N4O4S/c1-6-7-8-22(33)30-24(27(3,4)5)26(35)31-15-20(32)13-21(31)25(34)28-14-18-9-11-19(12-10-18)23-17(2)29-16-36-23/h1,9-12,16,20-21,24,32H,7-8,13-15H2,2-5H3,(H,28,34)(H,30,33)/t20-,21+,24-/m1/s1
Inchi Key
MSSVQZRVBGGJBD-ZFGGDYGUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals