MilliporeSigma
BDPH9C021E92
Bide Pharmatech
(1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
Synonyme(s) :
(1S,3R)-3-(methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
MDL number:
Le produit BDPH9C021E92 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(4-6)7(9)10/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,9,10)/t5-,6+/m0/s1
Inchi Key
FVUHGTQDOMGZOT-NTSWFWBYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid