MilliporeSigma
BDPH9C022C19
Bide Pharmatech
N-(4-Isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Synonyme(s) :
(Z)-N-(4-isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H19O2N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.41
MDL number:
Le produit BDPH9C022C19 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C17H19NO2S/c1-13(2)16-8-6-15(7-9-16)12-18-21(19,20)17-10-4-14(3)5-11-17/h4-13H,1-3H3/b18-12+
Inchi Key
QDNWKNMMUMIPAK-LDADJPATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under