MilliporeSigma
BDPH9C022D2A
Bide Pharmatech
6-Thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
Synonyme(s) :
6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H12O2N1Cl1S1
Poids moléculaire :
197.69
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H11NO2S.ClH/c8-10(9)2-1-6(5-10)3-7-4-6;/h7H,1-5H2;1H
Inchi Key
XKOGRWUJMSXFKC-UHFFFAOYSA-N