MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C024751
Bide Pharmatech
(E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbut-2-enamide
Synonyme(s) :
(2E)-4,4,4-trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H8O2N1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c1-10(12-2)5(11)3-4-6(7,8)9/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Inchi Key
SXKYBBUJTGYOIJ-ONEGZZNKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid