MilliporeSigma
BL3H98CD5B8A
BLD Pharmatech
(S)-Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
(S)-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H8O3N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H
Inchi Key
QDWFSTLUZHSBAS-DFWYDOINSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid