MilliporeSigma
NMIP1372
Endosulfan sulfate
NMI Australia
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6Cl6O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2
InChI key
AAPVQEMYVNZIOO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Endosulfan sulfate
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable