MilliporeSigma
ABB2-00160A
Boîte de 32 plaques Aurora
For use with SMC® immunoassays and the SMCxPRO® instrument
Synonyme(s) :
Boîte de stockage de 32 plaques, Boîte de stockage pour plaques Aurora, Boîtes pour plaques Aurora
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Conditionnement
case of 32 plates (Aurora)
Fabricant/nom de marque
SMC®
Technique(s)
protein quantification: suitable
single molecule counting: suitable
Description générale
Cette microplaque est une combinaison supérieure de clarté optimale, stabilité thermique, biocompatibilité, faible auto-fluorescence, platitude et résistance chimique. C'est la solution idéale pour les immuno-essais SMC® pour l'appareil SMCxPRO®. La référence ABB2-00160A est une boîte de 32 microplaques, mais la référence 02-1008-00 contient une seule plaque avec des éléments de scellage.
Application
À utiliser avec des immuno-essais SMC® et l'appareil SMCxPRO®
Notes d'application
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Informations légales
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany