A propos de cet article
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DHIC3-5H10, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgMκ
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HPd2 in human pancreatic tissue sections.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable